Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer (5X)
Artikelnummer. 12070146
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 12070146
Brand: Invitrogen™ LC6678
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kompatibel med polyacrylamid geler
Novex TBE Gels giver den højest mulige opløsning til at analysere restriktionsfordøjelser og PCR-produkter. DNA-fragmenter, der spænder fra 10 til 3.000 basepar, er tydeligt opløst i skarpe, stramme bånd. Novex DNA-retarderingsgeler fremstilles med 0,5X TBE som gelbuffer. Dette er tilstrækkeligt til god elektroforetisk adskillelse, men alligevel lavt nok til at fremme DNA-protein-interaktioner
  • Novex TBE og DNA Retardation Gels er designet til at køre på XCellSureLock™ Mini-celle
  • Formulering: Novex TBE og DNA Retardation Gels er fremstillet med høj renhed tris base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS
  • Anbefalede buffere: For optimal ydeevne, Novex TBE Running Buffer og Novex Hi-Density TBE Sample Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler
  • Novex Hi-Density TBE Sample Buffer indeholder densitetsmidlet Ficoll™ , som giver skarpere, mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler, og sporingsfarvestoffer Bromophenol Blue og Xylene Cyanol
Akrylamid Gel Elektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Prøveindlæsningsbuffer
Koncentration 5 X
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Gel kompatibilitet Polyacrylamid geler
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Etiket eller farvestof Bromphenol blå, xylencyanol
Produktlinje Novex
Produkttype TBE buffer
Mængde 10 mL
Forsendelsestilstand Våd is