Få mere at vide
Invitrogen™ Flad Gel Loading Tips
Mængde:
200/ pkg.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Spidsen er RNase/DNase-fri og kan ikke autoklaveres. Standard, rund kan bruges til nem og nøjagtig påfyldning af prøver på 1,0 mm og 1, mm geler. Indlæsningsvolumen er 0,5 til 200μ L.
Applikationer:
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | Flade spidser |
| Til brug med (applikation) | 1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Type | Flad Gel Loading Tip |
| Filtreret | Nej |
| Mængde | 200/ pkg. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |