Få mere at vide
Invitrogen™ Gel-Dry™ Tørringsopløsning
Volumen (metrisk) buffer:
500 ml
8 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
Beskrivelse
- Gel-Dry™ Tørringsopløsning er en komponent i DryEase™ Mini-Gel Drying System, som er et simpelt, brugervenligt sæt til at tørre geler jævnt ved hjælp af passiv fordampning
- Sættet gør det muligt at samle geler på en base mellem to åbne rammer, så begge ydre overflader af gelerne udsættes for luft
- Som følge heraf er tørringen jævn, og revner minimeres
- Det proprietære Gel-Dry™ Drying Solution modulerer hastigheden af vandfrigivelsen for at sikre revnefri geler
- Med DryEase™ System, geler tørres natten over med ensartet spænding på alle punkter af gelen for at eliminere revner
Applikationer
- Geler tørret med DryEase™ Systemet er velegnet til fluorografi, densitometri, autoradiografi eller permanent gelopbevaring
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Rumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Tørringsopløsninger |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | DryEase™ Mini-Gel tørresystem |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | Novex |
| Type | Tørringsopløsning |
| Mængde | 500 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Volumen (metrisk) buffer | 500 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Gel-Dry Drying Solution
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol