Få mere at vide
Invitrogen™ Gel-Dry™ Tørringsopløsning
Modulerer hastigheden af vandfrigivelsen for at sikre revnefri geler
Brand:  Invitrogen™ LC40254
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10482862
  • 1810.00 DKK / 4 L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Gel-Dry™ Tørringsopløsning er en komponent i DryEase™ Mini-Gel Drying System, som er et simpelt, brugervenligt sæt til at tørre geler jævnt ved hjælp af passiv fordampning
  • Sættet gør det muligt at samle geler på en base mellem to åbne rammer, så begge ydre overflader af gelerne udsættes for luft
  • Som følge heraf er tørringen jævn, og revner minimeres
  • Det proprietære Gel-Dry™ Drying Solution modulerer hastigheden af vandfrigivelsen for at sikre revnefri geler
  • Med DryEase™ System, geler tørres natten over med ensartet spænding på alle punkter af gelen for at eliminere revner
Applikationer
  • Geler tørret med DryEase™ Systemet er velegnet til fluorografi, densitometri, autoradiografi eller permanent gelopbevaring
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Rumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Tørringsopløsninger
DryEase™ Mini-Gel tørresystem
Novex
8 x 500 mL
8 x 500 mL
Opbevares ved stuetemperatur.
Mini
Tørringsopløsning
Stuetemperatur
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2990031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/08/2024 KatalognummerLC40254
Partinummer2966835 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/07/2024 KatalognummerLC40254
Partinummer2879436 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/05/2024 KatalognummerLC40254
Partinummer2841278 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/02/2024 KatalognummerLC40254
Partinummer2820672 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/12/2023 KatalognummerLC40254
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Gel-Dry™ Tørringsopløsning > 8 x 500 mL