Få mere at vide
Invitrogen™ Tomme gelkassetter, mini, 1,5 mm
Artikelnummer. 11559156
Skift visning
Mængde:
25 ⁄stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11559156 25 ⁄stk Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11559156 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NC2015
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Platic kassetter præ-forseglet med slids for-tapet
  • Forseglet på tre sider for at forhindre lækage
  • Materiale: plastik
  • Gelstørrelse: Mini (8 x 8 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en pakke (25/pak) tomme, engangs, plastik gelkassetter (1,5 mm). Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Universel
Gel størrelse Mini (8 x 8 cm)
Produktlinje Novex
Type Tom gelkassette
Mængde 25 ⁄stk