Få mere at vide
Invitrogen™ Tomme gelkassetter med kamme, Midi, 20-brønd
Artikelnummer. 12867582
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12867582 1 pakke Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 12867582 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WC1020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.00 DKK
    651.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder
10 kassetter (med 20-brøndkamme) pr. pakke
Kræver
An XCell4 SureLock™ Midi-Cell Runner er påkrævet for at køre gelerne.
Hæld mellemstore geler med disse tomme formonterede engangsplastikkassetter med kamme
  • Kassetter er forseglet på tre sider for at forhindre lækage og kræver ikke brug af en speciel støbestand
  • Geler hældt i disse kassetter er 1,0 mm tykke
  • Kassetter har trykte konturer for lettere gelpåfyldning
Gelstøbning, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 kassetter (med 20-brøndkamme) pr. pakke
Gel størrelse Midi
Gel tykkelse 1.0 mm
Wells 20-brønd
Mængde 1 pakke
Løbende dimension Vertikal
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Bredde (metrisk) Gel 13 cm
Produkttype Tom gel-kassette
Til brug med (udstyr) XCell4 SureLock Midi-Cell