Få mere at vide
Invitrogen™ Tomme gelkassettekamme, mini, 1,0 mm, 12 brønde
Artikelnummer. 10604073
Skift visning
Mængde:
25 ⁄stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10604073 25 ⁄stk Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10604073 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NC3012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 DKK
    344.80 DKK / Pakke med 25
    Spare 86.20 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med tomme gelkassetter i ministørrelse af samme tykkelse (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)
Disse kamme er til brug ved påfyldning af specielle geltyper og fås i to tykkelser (1,0 mm og 1,5 mm) og syv brønde formater (1 brønd, 2 brønd, 5 brønd, 10 brønd, 12 brønd, 15 brønd og 2D brønd).
Gelstøbning, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Inkluderer 1,0 mm x 12 brønds kamme (25 ⁄stk.).
Til brug med (udstyr) Universel
Gel størrelse Mini
Produktlinje Novex
Type 12-brønds tom gelkassettekam
Mængde 25 ⁄stk
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm