Få mere at vide
Invitrogen™ Tomme gelkassettekamme, mini, 1,0 mm, 15 brønde
Beskrivelse
Disse kamme er til brug ved påfyldning af specielle geltyper og fås i to tykkelser (1,0 mm og 1,5 mm) og syv brønde formater (1 brønd, 2 brønd, 5 brønd, 10 brønd, 12 brønd, 15 brønd og 2D brønd).
Gelstøbning, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder kamme på 1,0 mm x 15 brønde (25 ⁄stk.). |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | Universel |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | Novex |
| Type | 15-brønds tom gelkassettekam |
| Mængde | 25 ⁄stk |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |