Få mere at vide
Invitrogen™ EKMax™ Enterokinase
Mængde:
1000 enheder
250 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
EKMax Enterokinase is provided with 10X buffer.
- Genkender sekvensen Asp-Asp-Asp-Asp-Lys og spalter peptidbinding efter lysinrest
- Enzym kan bruges til at spalte ethvert fusionsprotein, der bærer denne peptidsekvens
- Velegnet til fjernelse af fusionsmærker fra rekombinante proteiner
- Enhedsdefinition: En enhed EKMaxis mængde enzym, der kræves for at fordøje μ20 g thioredoxin-CAT-fusionsprotein til 90 % færdiggørelse på 16 timer ved 37 °C; Én EKMaxunit svarer til∽ 190 trypsinogenaktiveringsenheder
GST-mærket proteinoprensning, His-mærket proteinoprensning, protein- og peptidoprensning, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Enterokinase |
| Indhold og opbevaring | 250 eller 1000 enheder EKMax™ er forsynet med 10X buffer. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Mængde | 250 enheder |
| Produktlinje | EKMax |