Få mere at vide
Invitrogen™ Human EGF ELISA Kit
Artikelnummer. p-4922203
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
Artikelnummer. 10405143
Brand: Invitrogen™ KHG0061
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
Den menneskelige epidermale vækstfaktor (EGF) ELISA kvantificerer Hu EGF i humant serum, plasma, bufferopløsning, urin eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu EGF. Metodens princip The Human EGF solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
EGF (epidermal vækstfaktor) udøver sin virkning ved at binde til EGF-receptoren, en 170 kDa proteinkinase. Aktivering af EGFR initierer forskellige cellulære veje som respons på toksiske miljøstimuli eller på EGF-binding til receptoren, EGFR danner homo- eller heterodimerer med andre familiemedlemmer. Hvert dimerisk receptorkompleks initierer en særskilt signalvej ved at rekruttere forskellige Src homologi 2 (SH2) indeholdende effektorproteiner. EGF er vidt og bredt udtrykt i nyrer, cerebrum, liggende og spytkirtler. EGF fungerer som en potent mitogen faktor, og den phosphorylerede receptor rekrutterer adapterproteiner som GRB2, der aktiverer komplekse nedstrøms signalkaskader. EGF aktiverer mindst 4 større nedstrøms signaleringskaskader, herunder RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC og STAT-modulerne. Forskningsundersøgelser tyder på, at proteinet også kan spille en vigtig rolle i aktiveringen af NF-kappa-B-signalkaskaden. Defekter i EGGF-genet er årsagen til hypomagnesæmi type 4, og dysregulering er blevet forbundet med vækst og progression af visse kræftformer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01133
Analyseområde 3,9 til 250 pg/ml
Assay følsomhed <1 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 1950
Gen symbol HOMG4,URG
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 5.3%
Intraassay CV 4.4
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Markør Gene EGF
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 10μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål EGF
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs