Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ ECL Kemiluminescerende substratreagenssæt
Artikelnummer. 10348463
Skift visning
Mængde:
2 x 125 ml flasker
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10348463 2 x 125 ml flasker 250ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10348463 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WP20005
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Kemiluminescerende substrat brugt til kemiluminescensbaseret immundetektion af peberrodsperoxidase (HRP) på western eller dot blot-membraner.
Det er et todelt reagens bestående af reagens A (luminol) og reagens B (en forstærker), der bruges i lige store mængder for at opnå den mest intense lysudsendelse.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 x 125 ml flasker
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase) substrat
Indhold og opbevaring Leveres med to flasker. Reagens A (125 ml) og Reagens B (125 ml). Undgå hudkontakt.
Opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Produktlinje Novex
Substrater Luminol substrat