Få mere at vide
Invitrogen™ E-PAGE™ Indlæsning af buffer 1
Artikelnummer. 10207142
Mængde:
4,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10207142
Brand: Invitrogen™ EPBUF01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med E-PAGE High-Throughput Protein Elektroforese System
  • Kompatibel med E-PAGE geler
  • Størrelse: 4,5 ml
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring hver E-PAGE™96 kit indeholder 8 geler, E-PAGE™ loading buffer 1, 4,5 ml loading buffer, E-PAGE™ buffer 2, 4,5 ml SDS-fri loading buffer, 4,5 ml loading buffer og en Butterfly Opener. De E-Base™ mor og datter enheder og indlæsningsbuffere er tilgængelige separat. Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret stabil i 6 måneder efter fremstilling, når den opbevares korrekt.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Gel Type E-PAGE
Produkttype Indlæser buffer
Gel kompatibilitet E-PAGE™ Geler
Produktlinje E-PAGE
Mængde 4,5 ml