Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G til immunpræcipitation
Artikelnummer. 10765583
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10765583 5 mL 5ml
10446293 1 mL Hver
10607605 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10765583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10004D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6410.00 DKK
    5256.65 DKK / 5ml
    Spare 1153.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dynabeads Protein G-perler er ensartede, 2,8 μm superparamagnetiske perler med rekombinant protein G (∼17 kDa) kovalent forbundet til overfladen.
Dynabeads Protein G-perler er ensartede, 2,8 μm superparamagnetiske perler med rekombinant protein G (∼17 kDa) kovalent forbundet til overfladen. Dynabeads Protein G-perler er et godt alternativ til Sepharose-resin eller agarose-resin til immunpræcipitation (IP) kombineret med dit eget antistof, og der er både manuelle og automatiserede protokoller tilgængelige.
Fordelene ved Dynabeads Protein G-perler inkluderer:
  • Hurtig og nem – IP på mindre end 40 minutter uden behov for kolonner, centrifugeringer eller tidskrævende forudgående rensning
  • Højtydende – højt målproteinudbytte med lavt antistofforbrug
  • Lav baggrund – meget lav uspecifik binding med et højt signal-til-støj-forhold
  • Høj reproducerbarhed – ensartede perler sikrer de mest ensartede resultater
  • Automatiseringsklar – automatiseringsprotokoller tilgængelige med KingFisher prøveoprensningsinstrumenter
Skånsom adskillelse skaber minimal fysisk stress for proteiner
Den magnetiske separationsteknologi, der anvendes af Dynabeads Protein G, er hurtig og skånsom, hvilket skaber minimal fysisk stress for målproteiner. Dette tillader isolering og koncentration af labile kompositter, som ellers kunne dissociere eller blive beskadiget af proteaser under lange inkubationstider. Nativ proteinkonformation og store proteinkomplekser bevares.
Bindingsstyrke og antistofbindingskapacitet
Dynabeads Protein G-perler muliggør isolering af de fleste immunoglobuliner (Ig) fra pattedyr. Mængden af opfanget Ig afhænger af koncentrationen af Ig i startprøven og af typen af og kilden til Ig. 100 μl af Dynabeads Protein G vil isolere cirka 25–30 μg humant IgG fra en prøve indeholdende 20–200 μg IgG/ml. Overvejende Fc-binding muliggør optimal Ig-orientering.
Dynabeads magnetiske perler er ikke porøse, såsom Sepharose- eller agaroseresiner er. Dette betyder, at alle antistoffer binder sig til den glatte ydre overflade af perlerne og er dermed tilgængelige til at binde målproteinet. Dette omsættes til et lavt antistofforbrug, mens der opnås et højt udbytte af målproteinet. Den glatte perleoverflade er også ansvarlig for den lave uspecifikke binding, som Dynabeads magnetiske perler er kendt for.
Protokollen for immunpræcipitation med Dynabeads er hurtig og nem
Den manuelle IP-protokol er enkel og kan udføres på mindre end 40 minutter med 3 nemme trin til at binde, inkubere og eluere. Proceduren kræver ingen forudgående rensning på grund af den lave ikke-specifikke binding og bruger meget lidt antistof, mens den stadig opnår et højt IP-udbytte, hvilket sparer både tid og omkostninger pr. IP.
De antistof-belagte perler kan bruges i en række IP-applikationer såsom co-IP, kromatin IP (ChIP/ChIP-sekventering), RNA IP (RIP, RIP-sekventering), IgG-oprensning i lille skala og proteinoprensning. Det isolerede rene målprotein kan bruges senere med western blot, massespektrometrianalyse, sekventering osv.
Automatisk klar til brug med KingFisher rensesystemer
2,8 μm magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj gennemstrømning. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher prøverensningssystemer eller væskebehandlere.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificerede. Perlernes karakteristika og fremstillingsbetingelser hjælper med at sikre ensartethed og batch-reproducerbarhed, hvilket gør dem til det ideelle valg i en kommerciel kontekst. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads Protein G-perler til et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, bedes du kontakte os på oemdynal@lifetech.com eller se vores Dynabeads OEM-side.
Lær mere om Dynabeads magnetiske perler og KingFisher prøverensningssystemer:
  • Dynabeads Protein G-perler fås også som et klar-til-brug-sæt med buffere inkluderet (kat.-nr. 10007D)
  • Se vores udvælgelsesskema, data og referencer for immunpræcipitation
  • Vejledning til valg af Dynabeads magnetiske perler
  • Se magneter til Dynabeads magnetisk perleseparation
  • KingFisher automatiseringsprotokoller
  • Se en video om KingFisher Flex-instrumentet
*Sepharose er et varemærke tilhørende GE Healthcare Bio-Sciences AB.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 30 mg/mL
Oversigt Rekombinant Protein G er kovalent bundet til Dynabeads
Materiale Polystyren
Indhold og opbevaring Dynabeads Protein G leveres i PBS, pH 7,4 m. 0,01 % Tween-20, 0,09 % NaN3 Opbevares ved 2–8 °C.
Diameter (metrisk) 2,8 μm
Til brug med (udstyr) KingFisher™ prøverensningssystem, DynaMag™ magneter
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Forsendelsestilstand Omgivende temperatur
Overfladefunktionalitet Protein G
Produktlinje Dynabeads
Mængde 5 mL
Til brug med (applikation) Immunpræcipitation
Mål Antistoffer
Type Superparamagnetiske perler
Ligand type Protein G
Tilstrækkelig til 100 tests
Format Perler i suspension
Renhed eller kvalitetsklasse Kun til forskningsbrug
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Ensartethed Monostørrelse 2,8 mm (CV <5 %)