Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A Immunpræcipitation Kit
Description
Dynabeads Protein A immunfældningskit er beregnet til immunfældning (IP) og inkluderer alle reagenser og buffere, der er nødvendige for at udføre IP i kombination med dit eget antistof. Sættet er optimeret til standard IP, men kan også bruges til Co-IP, chromatin IP (ChIP) eller RNA IP (RIP ). Sættet indeholder Dynabeads Protein A magnetiske perler med rekombinant Protein A (∼ 45 kDa) kovalent koblet til perleoverfladen. Både manuelle og automatiserede protokoller er tilgængelige.
Fordele ved Dynabeads Protein A immunpræcipitationskit inkluderer:
• Hurtig og nem —IP på mindre end 40 minutter uden behov for kolonner, centrifugeringer eller tidskrævende præ-clearing
•Højtydende —højt målproteinudbytte med lavt antistofforbrug
•Lav baggrund meget lav uspecifik —binding med et højt signal-til-støj-forhold
• Ensartede perler med høj reproducerbarhed —og optimerede buffere hjælper med at sikre ensartede resultater
•Automatiseringsklare —automatiseringsprotokoller tilgængelige med KingFisher prøveoprensningsinstrumenter
Blid adskillelse forårsager minimal fysisk stress for proteiner
Den magnetiske separationsteknologi, der anvendes af Dynabeads Protein A-perler er hurtige og skånsomme, hvilket forårsager minimal fysisk stress for at målrette proteiner. Dette tillader isolering og koncentration af labile kompositter, som ellers kunne dissociere eller blive beskadiget af proteaser under lange inkubationstider. Nativ proteinkonformation og store proteinkomplekser bevares.
Bindingsstyrke og antistofbindingskapacitet
Dynabeads Protein A-perler muliggør isolering af de fleste pattedyrimmunoglobuliner (Ig). Mængden af opfanget Ig afhænger af koncentrationen af Ig i startprøven og af typen af og kilden til Ig. 100μ L af Dynabeads Protein A vil isolere cirka –25 30μ g humant IgG fra en prøve indeholdende 20 200–μ g IgG/ml. Overvejende Fc-binding muliggør optimal Ig-orientering.
Dynabeads magnetiske perler er ikke porøse i naturen som f.eks Sepharose eller agaroseharpikser. Dette betyder, at alle antistoffer binder til den glatte ydre overflade af perlerne og er tilgængelige til at binde til målproteinet. Dette omsættes til et lavt antistofforbrug, mens der opnås et højt udbytte af målproteinet. Den glatte perleoverflade er også årsagen til den lave uspecifikke binding, der Dynabeads magnetiske perler er kendt for. Det rekombinante protein A på perlerne indeholder ikke albuminbindingssteder, således at albumin ikke co-oprenses under proceduren
Dynabeads immunpræcipitationsprotokol er hurtig og nem
Den manuelle IP-protokol er enkel og kan udføres på mindre end 40 minutter med 3 nemme bind-inkuber-elueringstrin. Proceduren kræver ingen præ-clearing på grund af den lave ikke-specifikke binding og bruger meget lidt antistof, mens den stadig opnår et højt IP-udbytte, hvilket sparer både tid og omkostninger pr. IP.
De antistof-coatede perler kan bruges i en række forskellige IP-applikationer såsom Co-IP, kromatin IP (ChIP/ChIP-sekventering), RNA IP (RIP , RIP sekventering), småskala IgG-oprensning og proteinoprensning. Det isolerede rene målprotein kan bruges i downstream western blot, massespektrometrianalyse, sekventering osv.
Automatisk klar til brug med KingFisher rensesystemer 2.8-
μ m magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher prøverensningssystemer eller væskebehandlere.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificeret. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads Protein A Immunoprecipitation Kit i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller se vores Dynabeads OEM side.
* Sepharose er et varemærke tilhørende GE Healthcare Biovidenskab AB .
Specifications
Specifications
| Koncentration | 30 mg/mL |
| Materiale | Magnetisk polystyren |
| Indhold og opbevaring | •2 ml Dynabeads Protein A • 16 mL Antistof (Ab) Vaske- og bindingsbuffer • 28 ml vaskebuffer • 1 mL elueringsbuffer Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Diameter (metrisk) | 2,8 μm |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ prøverensningssystem, DynaMag™ magneter |
| High-throughput kompatibilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Prøvetype | Cellekulturer, klinisk prøve, supernatanter, vævsfordøjelser, celleekstrakter, serum |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Mængde | 40 reaktioner |
| Show More |