Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Får Anti-Mus IgG
Artikelnummer. 10515883
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Artikelnummer. 10515883
Brand: Invitrogen™ 11201D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
2mL Dynabeads M-280 Sheep anti-Mouse IgG (10mg beads/mL)
Dynabeads M-280 får anti-mus IgG perler er 2,8-μ m monostørrelse, monodispergerede, superparamagnetiske perler med affinitetsoprenset polyklonalt får-anti-muse-IgG kovalent bundet til perleoverfladen.
Dynabeads M-280 får anti-mus IgG perler er 2,8-μ m monostørrelse, monodispergerede, superparamagnetiske perler med affinitetsoprenset polyklonalt får-anti-muse-IgG kovalent bundet til perleoverfladen. Disse perler er beregnet til brug som en solid støtte til enkel og effektiv binding af muse-IgG'er og deres målproteiner. Det ensartede, monodisperse og ikke-porøse Dynabeads magnetiske perler gør dem til et ideelt valg til anvendelser såsom binding af immunoglobuliner, proteinoprensning, sandwich-immunoassays, immunpræcipitation (IP), Co-immunpræcipitation (Co-IP) og isolering af celler og mikroorganismer. Det polyklonale fåreantistof binder muse-IgG1, IgG2a og IgG2b og, med en lavere reaktivitet, muse-IgG3 og IgM. Menneskets krydsreaktivitet er minimal.
Fordele ved Dynabeads M-280 får anti-mus IgG perler inkluderer:
  • Hastighedsisoler —protein på mindre end 40 minutter
  • Selektivitet —binder de fleste muse-IgG-underklasser, meget lav ikke-specifik binding
  • Fleksibilitet —ingen søjler, centrifugeringer eller tidskrævende forrensning påkrævet
  • Automatiseringsklare —automatiseringsprotokoller tilgængelige med KingFisher Sample Purification-instrumenter
Fantastisk signal til støj-forhold
Dynabeads M-280 Sheep anti-Mouse IgG perler kobler kovalent de sekundære fåreantistoffer til en hydrofob overflade, hvilket betyder, at de ikke-specifikke hydrofobe interaktioner reduceres til et minimum. Da denne interaktion er hoveddriveren bag uønsket proteinbinding, Dynabeads magnetiske perler hjælper med at sikre et godt signal-støj-forhold. Denne Dynabeads magnetisk perleplatform binder ethvert muse-IgG-antistof i en opløsning og kan derfor blive et kraftfuldt værktøj til affinitetsoprensning.
Dynabeads immunpræcipitationsprotokol er hurtig og nem
Tilføj det målspecifikke primære muse-IgG-antistof direkte til prøven (indirekte teknik) eller påfør først målantistoffet på Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG perler (direkte teknik). Uanset hvilken teknik der bruges, når Dynabeads M-280 får anti-mus IgG-perler blandes med prøven, de binder til målet. Den manuelle IP-protokol er enkel og kan udføres på mindre end 40 minutter med 3 nemme bind-inkuber-elueringstrin. Proceduren kræver ingen præ-clearing på grund af den lave ikke-specifikke binding og bruger meget lidt antistof, mens den stadig opnår et højt IP-udbytte, hvilket sparer både tid og omkostninger pr. IP.
De antistof-coatede perler kan bruges i en række forskellige IP-applikationer såsom Co-IP, kromatin IP (ChIP/ChIP-sekventering), RNA IP (RIP , RIP sekventering), småskala IgG-oprensning og proteinoprensning. Det isolerede rene målprotein kan bruges i downstream western blot, massespektrometrianalyse, sekventering osv.
Automatisk klar til brug med KingFisher rensesystemer
Den 2,8-μ m magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet og kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher prøveoprensningssystemer.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificeret. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads Får anti-mus IgG perler i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulk volumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller se vores Dynabeads OEM side.
Få mere at vide om Dynabeads magnetiske perler og KingFisher prøverensningssystemer:
  • Se vores immunfældningsudvælgelsesskema, data og referencer
  • Dynabeads guide til valg af magnetiske perler
  • Se magneter for Dynabeads magnetiske perleseparationer
  • KingFisher automatiseringsprotokoller
  • Se en video om KingFisher Flex-instrumentet
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 mg/mL
Oversigt Polyklonalt får anti-mus IgG kovalent bundet til Dynabeads
Materiale Polystyren
Indhold og opbevaring Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG leveres i PBS, pH 7,4 w/0,1 % BSA, 0,02 % NaN 3 Opbevares ved 2 C °til 8 °C.
Diameter (metrisk) 2,8 μm
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Prøverensningssystemer, DynaMag™ Magneter
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Forsendelsestilstand Omgivende temperatur
Reaktivitet Binder muse IgG1, IgG2a og IgG2b. Lav reaktivitet over for muse IgG3 og IgM.
Mængde 2 mL
Til brug med (applikation) Proteinrensning
Mål Proteiner
Type Antistofbelagt perle
Ligand type Antistof
Arter Får
Format Perler i suspension
Farve Brun
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Regulatorisk status Kun til forskningsbrug
Ensartethed Monostørrelse 2,8 μm (CV< 5 %)