Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Co-immunpræcipitationssæt
Artikelnummer. 10365438
Skift visning
Mængde:
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10365438 40 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10365438 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 14321D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Dynabeads™ M-270 Epoxy (> 60mg frysetørret), Buffer C1 (20mL), Buffer C2 (8mL), Buffer HB (15mL), Buffer LB (15mL), Buffer SB (40mL), 5X IP Buffer (120mL), 5X LWB (24mL), Buffer EB (4mL)
De Dynabeads™ Co-Immunoprecipitation Kit er beregnet til kobling af et antistof til overfladen af Dynabeads™ M-270 Epoxy perler.
De Dynabeads™ Co-Immunoprecipitation Kit er beregnet til kobling af et antistof til overfladen af Dynabeads™ M-270 Epoxy perler. De koblede perler og leverede buffere kan derefter anvendes til co-immunpræcipitation (co-IP) af proteiner, intakte proteinkomplekser eller intakte protein-nukleinsyrekomplekser. Ud over epoxy-aktiveret Dynabeads magnetiske perler, indeholder sættet de nødvendige buffere til effektiv antistofkobling, skånsom vask og eluering af de co-isolerede proteinkomplekser.
Fordele ved Dynabeads Co-immunpræcipitationskit inkluderer:
Convenience —indeholder optimerede buffere og epoxy-aktiverede Dynabeads magnetiske perler for effektiv co-IP
Stabil —blid separationsteknologi bevarer native proteinkonformationer og store proteinkomplekser
Fleksibilitet —tillader kobling af ethvert antistof efter eget valg
Robusthed —kovalent antistof kobling til Dynabeads magnetiske perler undgår co-eluering af antistoffet med målproteinerne
Effektiv og nem kobling Med dette
kit kobles antistoffer kovalent til Dynabeads M-270 epoxyperler, der minimerer risikoen for, at bundne antistoffer forurener det endelige eluat. Dynabeads M-270 epoxyperler udviser ultralav baggrundsbinding og kræver ikke blokering før brug. De medfølgende buffere er optimeret til at give ensartede og pålidelige resultater. Sættet indeholder otte forskellige bindings-, vaske- og elueringsbuffere udover Dynabeads M-270 Epoxy perler, for at muliggøre oprensning af komplekse proteinstrukturer af enhver størrelse. Alle kitkomponenter er analytisk kvalitet og kompatible med protease- og fosfatasehæmmere. Målspecifikt antistof er påkrævet til kobling, men ikke inkluderet. Protokollen inkluderer kobling, prøveforberedelse (vaskemiddel- og kryolysemetoder), co-IP og eluering og er kompatibel med western blot/sølvfarvning, Coomassie farvning, massespektrometri og ekstraktion af nukleinsyrer fra isolerede DNA/RNA-bindende proteinkomplekser.
Magnetisk –perlebaseret adskillelse giver nem håndtering Opfangede proteiner
og proteinkomplekser adskilles let, vaskes og elueres ved hjælp af en DynaMag magnet på grund af de magnetiske egenskaber Dynabeads M-270 Epoxy perler. Sættet er designet til og testet med dyrkede gær- og pattedyrceller og er kompatibelt med vævs-, insekt-, bakterie- og andre lysater.
Automatisk klar til brug med KingFisher rensesystemer 2.8-
μ m magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores
KingFisher prøverensningssystemer Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485 –certificeret. Perlernes egenskaber og produktionsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed af batches, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads Co-Immunoprecipitation Kit i et kommercielt produkt/service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller læs mere på vores Dynabeads OEM side
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Magnetisk polystyren
Indhold og opbevaring • Dynabeads M-270 Epoxy (>60 mg frysetørret)
• Buffer C1 (20 ml)
• Buffer C2 (8 ml)
• Buffer HB (15 ml)
• Buffer LB (15 ml)
• Buffer SB (40 ml)
• 5X IP-buffer (120 ml)
• 5X LWB (24 mL)
• Buffer EB (4 ml)
Opbevares ved 2 °C til 8 °C eller stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) KingFisher prøverensningssystem, DynaMag magneter
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Prøvetype Cellekulturer, diske, plante, vævsfordøjelser, celleekstrakter, cellelysater, intakte proteiner, plante, normaliserede bukkale celler
Overfladefunktionalitet Epoxy
Produktlinje Dynabeads
Mængde 40 reaktioner
Til brug med (applikation) Co-immunudfældning
Type Co-IP Kit
Endelig produkttype Proteinkomplekser (intakte), Protein/Nukleinsyrekomplekser
Tilstrækkelig til 40 prøver
Format Sæt
Farve Brun
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Regulatorisk status Kun til forskningsbrug