Få mere at vide
Invitrogen™ DryEase™ Mini-Gel tørresystem
Artikelnummer. 10593103
Skift visning
Mængde:
1 system
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10593103 1 system 5ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10593103 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NI2387
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug med DryEase™ Mini-Gel tørresystem
Geltørring, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De DryEase™ Mini-Gel tørresæt indeholder 2 DryEase™ Mini-Gel tørrestel med 8 Gel-Dry™ Klemmer, en DryEase™ Mini-Gel tørrebase, DryEase™ Mini Cellofan (200 færdigskårne ark), og Gel-Dry™ Tørringsopløsning (500 ml). Opbevar opløsningen ved stuetemperatur. Garanteret stabil i et år ved korrekt opbevaring.
Mængde 1 system
Produktlinje DryEase, Novex
Produkttype Mini Gel Tørresystem
Til brug med (udstyr) DryEase Mini-Gel tørresystem
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DryEase Mini-Gel Drying System
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol, isopropanol