Få mere at vide
Invitrogen™ DryEase™ Mini cellofan
Artikelnummer. 11569156
Skift visning
Mængde:
200/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11569156 200/pakke Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 11569156 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NC2380
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Komponent af DryEase Mini-Gel tørresystem
Mini-Gel Drying System er et simpelt, brugervenligt sæt til at tørre geler jævnt ved hjælp af passiv fordampning. Sættet gør det muligt at samle geler på en base mellem to åbne rammer, så begge yderflader af gelerne udsættes for luft. Som følge heraf er tørringen jævn, og revner minimeres. Det proprietære Gel-Dry™ Drying Solution modulerer hastigheden af vandfrigivelsen for at sikre revnefri geler. Med DryEase™ System, geler tørres natten over med ensartet spænding på alle punkter af gelen for at eliminere revner. Geler tørret med DryEase™ Systemet er velegnet til fluorografi, densitometri, autoradiografi eller permanent gelopbevaring.
Geltørring, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Rumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 200/pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Novex
Produkttype Mini cellofan