Få mere at vide
Invitrogen™ Digitonin (5 %)
Artikelnummer. 10636033
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10636033 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10636033 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN2006
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1 ml opløsning
Digitonin (5%), eller digitin, er et ikke-ionisk detergent med en kolesterollignende struktur, der kan vandopløseliggøre lipider, permeabilisere celler, bruges som cytotoksicitetspositiv kontrol og opløse membranbundne proteiner til NativePAGE™ proteinanalyse eller cryo-EM strukturel analyse.
Digitonin, også kendt som digitin, er et mildt, ikke-ionisk detergent med en kolesterollignende struktur, der gør det muligt at vandopløselige lipider. Det er nyttigt til permeabiliserende celler og kan bruges som positiv kontrol af cytotoksicitetskemi. Derudover bevarer det det naturlige lipidmiljø i membranproteinkomplekser og kan bruges til at opløse membranbundne proteiner. Digitonin har en molekylformel på C56H92O29 og en molekylvægt på 1229 Dalton.
Digitonin detergentopløsning har mange flere anvendelser. Den bruges til at forberede native proteinprøver til analyse på NativePAGE Gel System. Inkluderet NativePAGE i Sample Prep Kit (Kat. BN2008) forbedrer denne færdige detergentopløsning opløseligheden af hydrofobe og membranproteiner under prøveforberedelse. Prøver forberedt med 10% DDM, 5% digitonin eller NativePAGE Sample Prep Kit er kompatible med NativePAGE Novex Bis-Tris Gels til native elektroforese og har øget opløsning samt reduceret striberdannelse. Derudover kan digitonin før strukturel bestemmelse ved cryo-EM eller krystallisering bruges til at opløse membranproteiner (typisk ved 12 –% w/v) og som vaskebuffer.
Det er vigtigt at bemærke ved prøveforberedelse, at digitonin-vaskemiddelets micellestørrelse er ∼70 kDa og typisk anvendes ved en koncentration, der er 12 –gange den kritiske micellekoncentration (CMC).
Desuden kan digitonin bruges som et spike i renset protein ved CMC-koncentration for at hjælpe med partikelfordeling og foretrukken orientering på gitteret under vitrificeringsprocessen. Derudover giver digitonin effektiv antistofpenetration i vævssektioner og er kompatibel med immunhistokemisk (IHC) farvning. Digitonin ved en endelig koncentration på 0,2 – 0,5 % i buffer er kompatibelt med IHC.
BEMÆRK: Hvis 5% digitoninopløsningen udfældes uden for opløsningen, opvarm opløsningen til 95 °C i 5 minutter og lav derefter vortex for at opløse udfældningen. Køl den ned til stuetemperatur før brug.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 11024-24-1
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Farve Klar
Koncentration 5%
Detektionsmetode IHC, Cryo-EM, Krystallografi
Gel Type Native-PAGE
Volumen (metrisk) 1 mL
Form Væske
Til brug med (applikation) Native gelelektroforese
Gel kompatibilitet NativePAGE Geler
Molekylvægt (g/mol) 1229
Mængde 1 ml
Reagenstype Digitonin
Forsendelsestilstand Våd is
Produkttype Digitonin-løsningen
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Digitonin (5%)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: digitonin
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.