Få mere at vide
Invitrogen™ Denaturerende celleekstraktionsbuffer
Artikelnummer. 10561665
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10561665 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10561665 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. FNN0091
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug i ELISA Western blotting, prøve/assay-forberedelse
Denaturerende celleekstraktionsbuffer kan bruges til Invitrogen phosphoELISA'er (dvs. ERK, JNK), der kræver prøvebehandling eller kogning. Efter lysering af celler med Denaturing Cell Extraction Buffer vil lysater ikke kræve prøvebehandling eller kogning.
Byg din egen immunoassay, celleanalyse, cellelyse, immunoassays, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store in freezer (-5 to -30°C).
Produkttype Cell Extraction Buffer
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Dry Ice