Få mere at vide
Invitrogen™ Cytokine 29-Plex Monkey Panel
Beskrivelse
Indeholder
Forblandet antistofcoated Capture Beads; Standard; Forblandet detektorantistof; Fortyndingsmidler; SAV koncentrat; Buffere; vaskeopløsning; Magnetisk plade; Filterplade; Komplet protokol og partispecifikt teknisk Fata-ark
Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel til Luminex™ platformen er specielt designet til at kvantificere abecytokiner, kemokiner og vækstfaktorer i serum-, plasma- og vævskultursupernatantprøver. Ved at måle 29 analytter samtidigt kan Luminex™ Assaypanelet hjælper med at levere flere data fra hver prøve, hvilket sparer både penge og tid sammenlignet med mere traditionelle systemer (f.eks ELISA ) brugt i forskning. Denne analyse kan køres alene eller i kombination med andre udvalgte Luminex™ singleplex-sæt. Panelet anvender magnetiske perler, hvilket letter automatisering, reducerer praktisk tid og øger gennemløb og præcision. Panelet er velegnet til brug med Luminex™ 100™/200™ , FLEXMAP 3D™ , og MAGPIX™ systemer.
• Overlegen ydeevne —nøjagtig, reproducerbar og følsom kvantificering af flere proteiner
•Højkvalitets —fuldt kvalificerede antistoffer tillader fremragende specificitet og sensitivitet
•Hurtige og nemme protokoller —udfører din multipleksanalyse og analyserer dine data typisk på mindre end
én dag. Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel til Luminex™ platformen leverer reagenser til nøjagtig, reproducerbar og følsom kvantificering af abeproteiner, herunder:
CytoKines : IL-1β IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-17, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ , IP-10, TNF-α
Kemokiner : Eotaxin, IL-8, MCP-1, MDC, MIF, MIG, MIP-1α MIP-1β , I-TAC, RANTES
Vækstfaktorer : EGF, FGF-basisk, HGF, VEGF
Luminex™ xMAP™ —Teknologi Effektivt og gennemprøvet analytisk
værktøj Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel er baseret på xMAP™ teknologi. Brugen af en suspension perle-baseret teknologi muliggør multipleksing muligheder Luminex™ analyser. Magnetiske mikrosfærer farves indvendigt med røde og infrarøde fluoroforer af forskellig intensitet. Hver perle får et unikt nummer, eller perleområde, hvilket tillader differentiering af en perle fra en anden. Perler, der er kovalent bundet til forskellige antistoffer, kan blandes i det samme assay ved at bruge et 96-brønds mikropladeformat. Efter afslutning af sandwich-immunoassayet skal magnetiske perler måles ved hjælp af en Luminex™ detektionssystem (MAGPIX™ , 100™/200™ , eller FLEXMAP 3D™ ). Instrumentet bruger xPONENT™ software til at skelne perlefarve (analyt) og R-PE fluorescensintensitet (analysesignalstyrke) for at kvantificere mål(er).
Magnetiske perler lader dig gøre mere med din tid Brug af
magnetiske perler-baserede analyser Luminex™ MagPlex magnetisk mikrosfære. Alle andre assaykomponenter er de samme som de tilsvarende Luminex™ polystyrenperlebaserede assays, der giver identisk kvalitet og konsistensydelse. MagPlex teknologi udnytter magnetiske egenskaber til at forenkle analysevasketrin og maksimere ensartethed af resultater. Magnetiske perlebaserede assays muliggør også automatisering, reducerer hands-on tid og øger gennemløb og præcision. Brugervenlige protokoller giver dig mulighed for at få dine resultater på så lidt som 3,5 timer. Derudover er disse analyser kompatible med både vakuum- og magnetiske vaskestationer og fungerer godt med MAGPIX™ system såvel som andet Luminex™ xMAP™ platforme. (Figur 1).
Mere validering for tillid til dine resultater
Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel er blevet valideret ved hjælp af de samme strenge kriterier, der skelner Luminex™ assays fra andre kommercielt tilgængelige assays. Med mere end 20 års erfaring hjælper vores fuldt kvalificerede antistoffer med at sikre specificiteten og sensitiviteten af vores analyser. Når vi sammenligner med konkurrenterne, leverer vores multiplex-produkter konsekvent fremragende resultater (figur 2). Hvert singleplex-kit og det færdigblandede multiplex-kit leveres med en produktindlæg, der beskriver specifikationerne for hver markør i analysen (Figur 3; Dokumenter nedenfor).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 100 tests |
| Arter | Ikke-menneskelig primat |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Konjugeret | R-PE |
| Perletype | Se produktdokumentation |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se produktdokumentation |
| Format | Forudkonfigureret panel |
| Vis mere |