Få mere at vide
Invitrogen™ Kolloid blå farvesæt
Beskrivning
Innehåller
Colloidal Blue Staining Kit leveres med tilstrækkelig farvning A og farvning B til at farve 25 minigeler
Colloidal Blue Staining Kit tillader påvisning af nanogram-niveauer af protein med minimal indsats og kræver kun vand for at affarve. Colloidal Blue-farven bruger kolloid kemi, der reducerer frit farvestof i opløsning og forbedrer protein-til-farve-bindingsforholdet. Prøver farves intenst og er synlige inden for 3 timer, baggrundsfarvning er praktisk talt elimineret ved affarvning natten over med vand.
- Brugervenlige, massespektrometri-kompatible reagenser
- Fantastiske densitometri resultater
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Beställningsinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Indhold og opbevaring | Colloidal Blue-farvningssættet leveres med tilstrækkelig farvestof A og farvestof B til at farve 25 minigeler. Opbevar sættet ved stuetemperatur. Sættet er garanteret i 6 måneder, når det opbevares korrekt, medmindre andet er angivet i produktdokumentationen. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Coomassie |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | Protein |
| Produkttype | Protein Gel farvningssæt |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.