Få mere at vide
Invitrogen™ Buffer Core Repair Kit til XCellSureLock™ Mini-celle
Artikelnummer. 10625403
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10625403
Brand: Invitrogen™ EI9021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Inkluderer en platintråd, ledningsisoleringsrør, bananstik, sekskantmøtrik og skive.
For XCellSureLock™ Mini-Cell Blot Modul
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Rumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) 1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini
Gel størrelse Mini
Produktlinje XCell SureLock
Type Mini-Cell Buffer Core Reparationssæt
Mængde 1 sæt