Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Overførselsbuffer (20X)
Artikelnummer. 17891041
Skift visning
Mængde:
125 ml
1L
Pakningsstørrelse:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17891041 1L -
15135204 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17891041 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BT00061
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
EN Bolt™ Mini Gel Tank er påkrævet til brug af alle Bolt geler.
Optimeret til overførsel af proteiner fra Bolt Bis-Tris Plus geler til membraner til western blotting
  • Når det kombineres med 10% methanol, kan Bolt Transfer Buffer bruges med Bolt Mini Blot Module til vådoverførsel
  • Kan også bruges sammen med Bolt-antioxidant til at forbedre overførslen af reducerede proteiner til membraner
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar ved 4 til 25 °C.
Buffer Overførselsbuffere
Koncentration 20 X
Volumen (metrisk) 1 L
Form Væske
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Mængde 1L
Produktlinje Bolt
Produkttype Western Blot Transfer Buffer