Få mere at vide
Invitrogen™ Gel Runner Tank
Artikelnummer. 13233089
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13233089 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 13233089 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B4478641
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til Bolt Mini Gel Tank
Bolt Tank Låget passer til toppen af Gel Runner Tanken. Kassetteklemmerne (højre og venstre) låser og forsegler gelkassetterne inde i Gel Runner Tanken, og orienteringen bestemmes, når den vender mod fronten af geltanken. Bolt Tank Base holder Gel Runner Tank. Den nye Gel Runner Tank inkluderer ikke tanklåg, tankbase eller kassetteklemmer.
Bolt Mini Gel Tank er kompatibel med Bolt Bis-Tris Plus geler og kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved brug af konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus geler på cirka 35 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Bolt Bis-Tris Plus Gels
  • Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold
  • Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gel ydeevne og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer
  • Bolt-geler er ideelle til Western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende; brug også Bolt-geler for at opnå optimale resultater til daglige behov for proteinadskillelse
  • Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire geltyper og formater med flere brønde
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Runner Tank
Til brug med (udstyr) Bolt™ System
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Gel størrelse Mini
Produktlinje Bolt
Type Gel Runner Tank
Mængde 1 enhed