Få mere at vide
Invitrogen™ Blotting Pincet
Artikelnummer. 15341707
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15341707 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 15341707 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B1002
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For Bolt™ Mini Blot modul
Pakningen passer på katodekernen (-) af blot-modulet. Pincet designet til håndtering af nitrocellulose eller PVDF membraner.
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Proteinassays og analyse, proteingelelektroforese
Til brug med (udstyr) Bolt Mini Blot Modul
Gel størrelse Mini
Type Pincet
Mængde 1 enhed