Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Antioxidant
Artikelnummer. 15115204
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15115204 15 ml 15ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15115204 Leverandør Invitrogen™ Supplier No. BT0005
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Requires
EN Bolt™ Mini Gel Tank er påkrævet til brug af alle Bolt geler.
Et proprietært reagens, der holder proteiner i reduceret tilstand under proteingelelektroforese
Bolt Antioxidant migrerer med reducerede proteiner for at opretholde reducerende forhold og for at forhindre re-oxidation af følsomme aminosyrer såsom methionin og tryptophan. Bolt Antioxidant skal bruges med prøver reduceret med Bolt Sample Reducing Agent eller andet reduktionsmiddel.
  • Optimeret til neutral pH af Bolt Bis-Tris Plus geler og er ikke kompatibel med andre gelkemier
  • Kan også bruges med Bolt Transfer Buffer for at forbedre overførslen af reducerede proteiner til membraner ved brug af Mini Blot Module
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Antioxidant
Buffer Antioxidant
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Gel kompatibilitet Bolt Bis-Tris Plus Gel
Produktlinje Bolt
Mængde 15 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 15ML BOLT ANTIOXIDANT
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide