Få mere at vide
Invitrogen™ Blotting Roller
Artikelnummer. 10505003
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10505003 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 10505003 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
En blotting-rulle
Kompatibel med E-PAGE™ , Novex Mini Gels, og NuPAGE™ Geler
Designet til nem og effektiv fjernelse af bobler ved samling af gel/membransandwich til blotting af begge dele E-PAGE™ geler og mini-geler som f.eks NuPAGE™ og Novex™ Tris-Glycin geler. Rulle er 8,6 cm bred og består af en Delrin rulle fastgjort til et rustfrit stålhåndtag.
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring En blotting-rulle.
Til brug med (applikation) Western Blot
Gel kompatibilitet E-PAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel, NuPAGE™ Gel
Produktlinje Novex
Type Blotting Roller
Mængde 1 enhed