Få mere at vide
Invitrogen™ BenchMark™ Proteinstige
Artikelnummer. 11558636
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11558636 2 x 250 μl Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11558636 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10747012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 DKK
    1942.65 DKK / Pakke med 2
    Spare 192.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
To hætteglas på 250 μl hver i lastebuffer bestående af 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 2mM EDTA, 10 mM DTT, 2% (w/v) SDS, 10% (w/v) glycerol, 0,01% (w/v) bromophenol blue
Molekylvægtstandard for SDS-PAGE
De BenchMark Protein Ladder består af 15 rekombinante proteiner med en molekylvægt fra 10 til 220 kDa og kan bruges sammen med NuPAGE™ , Tris-Glycin eller Tricine geler.
  • Ekstra intense 20- og 50-kDa orienteringsbånd for at sikre korrekt identifikation af hvert protein
  • Affinitetsrensede proteiner giver skarpe bånd og klar baggrund
  • Et klar-til-brug format til direkte anvendelse på en SDS-PAGE ge
  • Detektion med Coomassie™ Brilliant Blue R-250, sølv eller anden proteinfarve
  • Tilstrækkeligt reagens til 100 minigeler eller 50 almindelige geler ved brug Coomassie Brilliant Blue R-250
  • Gel kompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetat-geler, SDS-PAGE-geler
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring To hætteglas á 250μ L hver er tilvejebragt i ladningsbuffer bestående af 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 2 mM EDTA, 10 mM DTT, 2 % (vægt/volumen) SDS, 10 % (vægt/volumen) glycerol, 0,01 % (vægt/volumen) bromphenolblåt.
Opbevares ved -20 °C. Undgå gentagen frysning og optøning.
Antal markører 15
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10 til 220 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 220, 160, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje BenchMark
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE