Få mere at vide
Invitrogen™ BenchMark™ Forfarvet proteinstige
Artikelnummer. 11568636
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11568636 2 x 250 μl Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11568636 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10748010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00 DKK
    2227.65 DKK / Pakke med 2
    Spare 247.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
To hætteglas på 250 μl hver i en belastningsbuffer bestående af 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 5 mM EDTA, 10 mM DTT, 1% (w/v) SDS, 10% (w/v) glycerol
Standard bruges til at overvåge elektroforese eller elektroforetisk overførsel fra gel til membran i Western blots
De BenchMark Pre-Stained Protein Ladder består af 10 proteiner med en tilsyneladende molekylvægt fra 6 til 180 kDa designet til brug med Tris-Glycin-geler.
  • Proteiner er kovalent bundet til et blåt farvestof for nem visualisering
  • Et proteinbånd koblet til et lyserødt farvestof for nem orientering og proteinidentifikation
  • Affinitetsrensede proteiner giver skarpe bånd og klar baggrund
  • Nemt at bruge format til direkte påføring på en SDS-PAGE gel
  • Tilstrækkeligt reagens til 100 minigeler eller 50 almindelige geler efter Western-overførsel
  • Tilstrækkeligt reagens til 50 minigeler eller 25 almindelige geler under elektroforese
  • Gelkompatibilitet: NovexTris-Glycine Gels
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring To hætteglas á 250μ L hver er tilvejebragt i ladningsbuffer bestående af 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 5 mM EDTA, 10 mM DTT, 1 % (vægt/volumen) SDS, 10 % (vægt/volumen) glycerol.
Opbevares ved -20 °C. Undgå gentagen frysning og optøning.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Antal markører 10
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 6 til 180 kDa
Gel kompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Gels
Molekylvægt (g/mol) 180, 115, 82, 64, 49, 37, 26, 19, 15, 6 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje BenchMark
Produkttype Proteinstige
Plet type Blå, Pink
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE