Få mere at vide
Invitrogen™ BenchMark™ Fluorescerende Protein Standard
Artikelnummer. 10377952
Skift visning
Mængde:
125μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10377952 125μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10377952 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 DKK
    3628.65 DKK / 125µL
    Spare 851.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
125 μL (25-50 applikationer) leveres i ladebuffer bestående af Tris-HCl, SDS, Glycerol og Coomassie Blå G-250
Består af fluorescerende farvestof-konjugerede proteiner, der varierer i størrelse fra ca. 11-155 kDa
Standardproteinerne kan opløses i skarpe bånd i SDS-PAGE og visualiseres ved hjælp af en UV-transilluminator eller almindeligt anvendte laserscannersystemer.
  • Syv stramme, klare bånd, der løses godt ind NuPAGE™ Bis-Tris Gels og Novex Tris-Glycin Gels
  • Visualisering direkte under UV-lysboksen sammen med proteinerne mærket med Lumio™ Grønt detektionsreagens
  • Nem molekylvægtestimering for fluorescenskonjugerede proteiner i SDS-PAGE og western blots
  • Et format klar til brug
  • Detektion med Coomassie™ Brilliant Blue R-250
  • Gel kompatibilitet: NovexTris-Glycin Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Garanti : 90 dage
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 125μ L (25-50 applikationer) leveres i ladebuffer bestående af Tris-HCl, SDS, Glycerol og Coomassie™ Blå G-250.
Opbevares ved -20 °C. Undgå gentagen frysning og optøning. Holdbar i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Detektionsmetode 488 nm kanal
Antal markører 7
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 11 til 155 kDa
Gel kompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels
Molekylvægt (g/mol) 155, 98, 63, 40, 32, 21, 11 kDa
Mængde 125μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje BenchMark
Produkttype Proteinstige
Plet type Alexa Fluor 488
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE