Få mere at vide
Invitrogen™ ELISA Assay Buffer (5X)
Artikelnummer. 10518383
Skift visning
Mængde:
200 mL
Artikelnummer. Mængde
10518383 200 mL
1 options
Artikelnummer. 10518383 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. DS98200
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For use with antibody pairs (ELISA)
Concentrated 5X Assay Buffer for Antibody Pairs is intended to be used as:
  • Blocking reagent for ELISA plates
  • Diluent for ELISA standards and samples
  • Diluent for the detection antibody
  • Diluent for the HRP conjugate
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer ELISA
Mængde 200 mL
Indhold og opbevaring Buffer. Store at 2-8°C.
Form Koncentreret
Forsendelsestilstand Våd is
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ELISA Assay Buffer (5X)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone