Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ AP Mus Chemiluminescent Detection Kit
Artikelnummer. 15130839
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15130839 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15130839 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF1021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1452.00 DKK
    1161.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 290.40 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Indeholder
Sekundært AP-konjugeret anti-mus antistof, CDP-Star™ kemiluminescerende substrat og en forstærker, tilstrækkelig til 10 minimembraner behandlet ved hjælp af iBind™ vestlige system
Giver overlegen kemiluminescensdetektion af proteiner overført til enten nitrocellulose- eller PVDF-membraner og behandlet med et proteinspecifikt primært antistof
Detektion udføres ved behandling af membranen med en alkalisk fosfatase (AP )-konjugeret anti-mus sekundært antistof efterfulgt af en klar til brug kemiluminescerende CDP-Star™ substrat af alkalisk fosfatase. Proteinspecifikt signal fanges derefter af et kemiluminescens-kompatibelt billeddannelsessystem eller røntgenfilm.
De Novex™ AP Mouse Chemiluminescent Detection Kit er kompatibelt med de fleste vestlige protokoller, men er designet til brug med iBind™ vestlige system.
  • Nem at bruge protokol
  • Høj specificitet, ren baggrund
  • Ultra-følsomhed
  • Langvarige signaler - op til 5 dage
  • Resultater på mindre 5 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –4 °C.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Format Sæt
Til brug med (applikation) Western Blotting
Produktlinje Novex
Arter Mus
Substrater CDP-Star AP substrat
Tilstrækkelig til 10 minimembraner
Til brug med (udstyr) iBind™
Inkluderer Sekundært AP-konjugeret anti-mus antistof, CDP-Star™ kemiluminescerende substrat og en forstærker
Mængde 1 sæt
Reaktivitet Mus
Prøvetype Protein
Opbevaringsbetingelser Opbevares på 2° til 4 °C.
Substrattype AP (Alkalisk fosfatase) Substrat