Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ AP Kromogent substrat (BCIP/NBT)
Beskrivelse
Novex™ AP Chromogenic Substrate er et brugsklart enkeltkomponent reagens til følsom immundetektering af alkalisk fosfatase (AP ) enzym på western blot og dot blot membraner. Kompatibel til brug med Western Breeze™ protokoller, denne brugsklare opløsning af 5-brom-4-chlor-3-indolyl-1-phosphat (BCIP ) og nitroblåt tetrazolium (NBT) vil danne et sort-lilla bundfald ved reaktion med alkalisk fosfatase.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Enkelt flaske mærket: Novex™ AP Chromogenic Substrate (BCIP/NBT). Opbevar ved 4 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Novex |
| Mængde | 250 ml |
| Substrater | BCIP/NBT |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | AP (Alkalisk fosfatase) Substrat |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Novex AP Chromogenic Substrate (BCIP
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid