Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ AP Kemiluminescerende substrat (CDP-Star™ )
Artikelnummer. 10468853
Skift visning
Mængde:
1 x 100 ml flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10468853 1 x 100 ml flaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10468853 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WP20002
 Begrænset vare
På lager
Novex™ AP Kemiluminescerende substrat (CDP-Star™ )
Novex™ AP Chemiluminescent Substrate er en ikke-radioaktiv brugsklar opløsning af CDP-Star til kemiluminescens-baseret immundetektering af alkalisk fosfatase (AP ) på western blot- eller dot-blot-membraner. Dette reagens giver detektionsfølsomheder, der er overlegne i forhold til udfældende kromogene substrater. Lave pikogramniveauer af detektion kan opnås ved hjælp af enten røntgenfilm eller billedbehandlingsudstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Enkelt flaske mærket: Novex™ AP Kemiluminescerende substrat (CDP-Star™ ). Opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Southern, Northern og Western Blotting
Produktlinje Novex
Mængde 1 x 100 ml flaske
Substrater CDP-Star™
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype AP (Alkalisk fosfatase) Substrat
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is