Få mere at vide
Invitrogen™ ABTS, løsning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kan bruges som substrat for peberrodsperoxidase (HRP) i ELISA'er.
Byg din egen immunoassay, celleanalyse, immunoassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Vådis
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2-8 °C |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produkttype | ABTS Løsning |
| Substrater | ABTS |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | HRP (peberrodsperoxidase) substrat |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Våd is |