Få mere at vide
Invitrogen™ Human Amyloid beta 42 ELISA Kit
Artikelnummer. 10602644
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10602644 96 prøver 96 tests
10561275 2 x 96 prøver 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602644 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHB3441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7220.00 DKK
    6858.65 DKK / 96 tests
    Spare 361.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, anti-IgG-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Amyloid Beta 42 (Hu Abeta 42) ELISA kvantificerer Hu Abeta 42 i humant vævskulturmedium, vævshomogenat og cerebrospinalvæske (CSF). Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu Abeta 42. Metodens princip The Human Abeta 42 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Beta amyloid er et 40-43 aminosyre peptid, der er udskilt fra amyloid forløberprotein af en protease, gamma-sekretase. Beta amyloid (1-40) (Amyloid beta 40 eller Abeta 40) sammen med beta amyloid (1-42) (Amyloid beta 42 eller Abeta 42) er to store C-terminale varianter af amyloid beta-proteinet og udgør størstedelen af amyloid beta-proteiner. Både amyloid beta 40 og amyloid beta 42 alloformer er hovedbestanddele af de ekstracellulære plaques, der findes i Alzheimers sygdoms hjernevæv.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Vådis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05067
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed <10 pg/mL
Koncentration 15,6 til 1000 pg/ml
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Cerebrospinalvæske, Supernatant, Vævshomogenater
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alfa-sekretase C-terminalt fragment; Alzheimers sygdom amyloid A4 protein homolog; Alzheimer sygdom amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid B; Amyloid beta; amyloid beta (A4) forløberprotein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; Amyloid beta forløberprotein; Amyloid intracellulært domæne 50; Amyloid intracellulært domæne 57; Amyloid intracellulært domæne 59; Amyloid forløberprotein; Amyloid β; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta prækursorprotein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogen glykoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; Appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptid; beta-amyloid peptid(1-40); beta-amyloid peptid (1-42); beta-amyloid forløberprotein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-sekretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebralt vaskulært amyloidpeptid; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-sekretase C-terminal fragment 50; Gamma-sekretase C-terminal fragment 57; Gamma-sekretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase Nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease-Nexin II; protease-Nexin-II; S-APP-alfa; S-APP-beta; Opløselig APP-alfa; Opløselig APP-beta; testikelvævsprotein Li 2; β APP42; β APP42A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alfa-sekretase C-terminalt fragment; Alzheimers sygdom amyloid A4 protein homolog; Alzheimer sygdom amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid B; Amyloid beta; amyloid beta (A4) forløberprotein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; amyloid beta forløberprotein; Amyloid intracellulært domæne 50; Amyloid intracellulært domæne 57; Amyloid intracellulært domæne 59; Amyloid prækursorprotein; Amyloid β; Amyloid beta A4 protein; Amyloid beta forløberprotein; Amyloid beta protein 40; Amyloid beta protein 42; Amyloidogen glykoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; Appican; A 1β 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloidpeptid; beta-amyloidpeptid(1-40); beta-amyloid peptid(1-42); beta-amyloid forløberprotein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-sekretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebralt vaskulært amyloidpeptid; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-sekretase C-terminal fragment 50; Gamma-sekretase C-terminal fragment 57; Gamma-sekretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase Nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease Nexin II; protease Nexin-II; S-APP-alfa; S-APP-beta; Opløselig APP-alfa; Opløselig APP-beta; testikelvævsprotein Li 2; β APP42; β APP42; AAA; ABETA; ABPP; AD1I; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; APP
Gen-id (Entrez) 351
Gen symbol AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 4.3%
Intraassay CV 3.6%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, standard fortyndingsbuffer, detektionsantistof, anti-IgG HRP, HRP-FORTYNDER, VASKE-BUFFER, KROMOGEN, STOPOPLØSNING, KLÆBEENDE PLADEDÆKSLER, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Detektionsantistof, Anti-IgG HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Markør Gene ENβ 42
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cerebrospinalvæske 50μ L, Supernatant 50μ L, Vævshomogenat 50μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål Amyloid beta 42
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 4 hr