Få mere at vide
Invitrogen™ Human Amyloid beta 42 ELISA Kit
Artikelnummer. 10561275
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
Artikelnummer. 10561275
Brand: Invitrogen™ KHB3442
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, anti-IgG-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Amyloid Beta 42 (Hu Abeta 42) ELISA kvantificerer Hu Abeta 42 i humant vævskulturmedium, vævshomogenat og cerebrospinalvæske (CSF). Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu Abeta 42. Metodens princip The Human Abeta 42 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Beta-amyloid er et 40-43 aminosyre-peptid spaltet fra amyloid-precursorprotein af en protease, gamma-sekretase. Beta Amyloid (1-40) (Amyloid beta 40 eller Abeta 40) sammen med beta Amyloid (1-42) (Amyloid beta 42 eller Abeta 42) er to store C-terminale varianter af amyloid betaproteinet, der udgør størstedelen af amyloid betaproteiner. Både Amyloid beta 40 og Amyloid beta 42 alloformerne er hovedkomponenter i de ekstracellulære plaques, der findes i Alzheimers sygdoms hjernevæv.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Vådis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05067
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed <10 pg/mL
Koncentration 15,6 til 1000 pg/ml
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Cerebrospinalvæske, Supernatant, Vævshomogenater
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 351
Gen symbol AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 4.3%
Intraassay CV 3.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Detektionsantistof, Anti-IgG HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Markør Gene ENβ 42
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cerebrospinalvæske 50μ L, Supernatant 50μ L, Vævshomogenat 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Amyloid beta 42
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs