Få mere at vide
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 8 til 16 % ,1,0 mm
Beskrivelse
Novex Tris-Glycine Plus Midi Protein-geler er forbedrede polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforeseteknologi, der tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. Gelerne tilbyder reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycine Plus Midi geler er en 1,0 mm tyk, bredere format (8 cm x 13 cm) gel til elektroforese med højere gennemløb af proteinprøver.
Funktioner af Novex Tris-Glycine Plus geler inkluderer:
Forbedret holdbarhed —opbevares geler i op til 12 måneder ved °4
C Fleksibilitetsbrug —til native og denaturerende proteinassays
Hurtige køreforhold adskiller —hurtigt dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end
60 minutter Vælg det rigtige gelformat til dine eksperimenter
Novex Tris-Glycine Plus Midi geler kommer i faste koncentrationer på 10 % og 12 %, samt gradientkoncentrationer på 4 12 –%, 4 20 –% og 8 16 –%. Vælg mellem vores mange brøndformater, herunder 12+2-, 20- og 26-brønd.
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
Novex Tris-Glycine Plus geler indeholder ikke SDS og kan derfor bruges til at adskille proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26754). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672). Gelerne kan køres ved hjælp af vores XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion Cell ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), når der udføres traditionel våd transfer. Hurtig halvtør overførsel kan udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Anbefalet opbevaring
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Tekniske data
Tekniske data
| Adaptere | Ingen adaptere |
| Til brug med (udstyr) | XCell4 SureLock Midi-celle, SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel procent | 8 til 16 % |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin Plus |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 45μ L + 15μ L |
| Adskillelsesområde | 6 til 250 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 12 + 2-brønd |
| Vis mere |