Få mere at vide
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS prøvebuffer
Artikelnummer. p-6554024
Mængde:
10 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
Artikelnummer. 13276499
Brand: Invitrogen™ B0007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
lithiumdodecylsulfat (LDS) ved pH 8,4.
Optimeret til brug med Bolt™ Bis-Tris Plus geler, og fås i en række forskellige formater
Novex™ Bolt™ buffere og prøvereducerende midler er optimeret til brug med Bolt Bis-Tris Plus geler og fås i en række forskellige formater.
Om Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Bolt™ Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af dine små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold. Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt™ geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt™ geler for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt™ Bis-Tris Plus geler kommer i fire geltyper og formater med flere brønde. En Mini Gel Tank er påkrævet for brug af alle Bolt™ geler.
Bolt™ gelkørselstiderne kan variere afhængigt af den anvendte løbebuffertype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Prøvebuffer (4X) indeholdende lithiumdodecylsulfat (LDS) ved pH 8,5 med SERVA Blue G250 og phenolrød.
Opbevares ved 4 °C til 25 °C.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 4X
Til brug med (udstyr) Bolt Mini Gel Tank
Gel Type Bis-Tris Plus
Produkttype LDS prøvebuffer
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Produktlinje Bolt™
Mængde 10 mL