Få mere at vide
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS prøvebuffer
Artikelnummer. 13276499
Skift visning
Mængde:
10 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13276499 10 ml 10ml
13286499 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13276499 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B0007
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Indeholder
lithiumdodecylsulfat (LDS) ved pH 8,4.
Optimeret til brug med Bolt™ Bis-Tris Plus geler, og fås i en række forskellige formater
Novex™ Bolt™ buffere og prøvereducerende midler er optimeret til brug med Bolt Bis-Tris Plus geler og fås i en række forskellige formater.
Om Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Bolt™ Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af dine små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold. Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt™ geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt™ geler for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt™ Bis-Tris Plus geler kommer i fire geltyper og formater med flere brønde. En Mini Gel Tank er påkrævet for brug af alle Bolt™ geler.
Bolt™ gelkørselstiderne kan variere afhængigt af den anvendte løbebuffertype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Prøvebuffer (4X) indeholdende lithiumdodecylsulfat (LDS) ved pH 8,5 med SERVA Blue G250 og phenolrød.
Opbevares ved 4 °C til 25 °C.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 4X
Gel Type Bis-Tris Plus
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Mængde 10 ml
Produktlinje Bolt
Produkttype LDS Sample Buffer
Til brug med (udstyr) Bolt Mini Gel Tank