Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 til 20 %, 1,0 mm, 2D-brønd
Artikelnummer. 12025685
Skift visning
Mængde:
10 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12025685 10 geler (1 æske) Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12025685 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EC6026BOX
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Indeholder
En æske med 10 geler
Separationsområde: 20 til 200 kd; Adskillelsestype: Denaturerende, Native; Til brug med: Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini
  • Giver reproducerbar adskillelse af en bred vifte af proteiner i velopløste bånd
  • Individuelt emballerede geler for optimalt eksperimentdesign
  • Kompatibel med de fleste proteinstandarder; anvendelig til native og denaturerende proteinassays
  • For de bedste resultater, de fleste Novex Tris-Glycin geler skal opbevares ved 4 °C og bruges inden for otte uger efter købet
  • Kør proteiner i naturlig eller denatureret form
  • Indeholder ikke SDS og kan bruges til at køre proteiner i naturlig eller denatureret form
2D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring En æske indeholder 10 geler. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). Holdbarhed op til 12 måneder, afhængig af geltype.
Gel procent 4 til 20 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-Glycin
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 20 til 200 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 2D-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Tykkelse 1.0 mm
Well Design 2D Nå
Længde (metrisk) 8 cm
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) Gel 8 cm
Produktlinje Novex
Produkttype Gradientside
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank
Systemtype ZOOM