Få mere at vide
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 til 20 %, 1,0 mm
Artikelnummer. 15864983
Skift visning
Wells:
12 + 2-brønd
12 + 2-brønd, m/adaptere
20-brønd
20-brønd, m/adaptere
26-brønd
26-brønd, m/adaptere
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
15864983 20-brønd Pakke med 10
15740778 12 + 2-brønd Pakke med 10
16386585 12 + 2-brønd, m/adaptere -
15874983 20-brønd, m/adaptere Pakke med 10
15785973 26-brønd Pakke med 10
15752312 26-brønd, m/adaptere Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15864983 Leverandør Novex™ Leverandørnr. WXP42020BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1793.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 156.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Novex Tris-Glycine Plus Midi Protein-geler er forbedrede polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforeseteknologi, der tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere.
Novex Tris-Glycine Plus Midi Protein-geler er forbedrede polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforeseteknologi, der tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. Gelerne tilbyder reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycine Plus Midi geler er en 1,0 mm tyk, bredere format (8 cm x 13 cm) gel til elektroforese med højere gennemløb af proteinprøver.
Funktioner af Novex Tris-Glycine Plus geler inkluderer:
Forbedret holdbarhed —opbevares geler i op til 12 måneder ved °4
C Fleksibilitetsbrug —til native og denaturerende proteinassays
Hurtige køreforhold adskiller —hurtigt dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end
60 minutter Vælg det rigtige gelformat til dine eksperimenter
Novex Tris-Glycine Plus Midi geler kommer i faste koncentrationer på 10 % og 12 %, samt gradientkoncentrationer på 4 12 –%, 4 20 –% og 8 16 –%. Vælg mellem vores mange brøndformater, herunder 12+2-, 20- og 26-brønd.
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
Novex Tris-Glycine Plus geler indeholder ikke SDS og kan derfor bruges til at adskille proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26754). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672). Gelerne kan køres ved hjælp af vores XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion Cell ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), når der udføres traditionel våd transfer. Hurtig halvtør overførsel kan udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Anbefalet opbevaring
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adaptere Ingen adaptere
Gel procent 4 til 20 %
Gel størrelse Midi
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-Glycin Plus
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 20 til 200 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 20-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Produktlinje Novex
Til brug med (udstyr) SureLock Tandem Midi Gel Tank