Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 til 20 %, 1,0 mm, 1-brønd
Beskrivelse
Indeholder
En æske med 10 geler
- Giver reproducerbar adskillelse af en bred vifte af proteiner i velopløste bånd
- Individuelt emballerede geler for optimalt eksperimentdesign
- Kompatibel med de fleste proteinstandarder; anvendelig til native og denaturerende proteinassays
- For de bedste resultater, de fleste Novex Tris-Glycin geler skal opbevares ved 4 °C og bruges inden for 8 uger efter køb
- Kør proteiner i naturlig eller denatureret form
- Indeholder ikke SDS og kan bruges til at køre proteiner i naturlig eller denatureret form
Prøvefyldningsvolumen: 700 μL; 1D Nå
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | En æske indeholder 10 geler. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). Må ikke fryses. Holdbarheden er 8 uger. |
| Gel procent | 4 til 20 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin |
| Prøveindlæsningsvolumen | 700μ L |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 20 til 200 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 1-brønd |
| Vis mere |