Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 til 20 %, 1,0 mm, 15-brønd
Artikelnummer. 15507460
Skift visning
Mængde:
20 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15507460 20 geler (1 æske) Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15507460 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. XV04205PK20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1574.00 DKK
    1306.65 DKK / Pakke med 20
    Spare 267.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
20 præfabrikerede geler
Separationsområde: 20 til 200 kd; Separationstype: Denaturerende, Native; Til brug med:XCell SureLock Mini
Funktioner af Novex Værdi geler inkluderer:
  • Fantastisk balance mellem værdi og ydeevne
  • Hurtige køreforhold - adskil dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end 60 minutter
  • Forbedret holdbarhed - opbevar geler i mindst 12 måneder ved 4 °C
  • Anvendes til native og denaturerende proteinassays
garanti
Op til 12 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (–2 °8 C).
Holdbarhed op til 12 måneder afhængig af geltype.
Oversigt 4-20 % Value Tris-Glycin Gels, 1,0 mm, 15-brønds, æske med 20 stk.
Gel procent 4 til 20 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-Glycin
Anbefalede applikationer Denaturerende, indfødt
Prøveindlæsningsvolumen op til 15μ L
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 20 til 200 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 15-brønd
Til brug med (applikation) Protein Gel Elektroforese
Materiale Tris-Glycin Gel
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 20 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 °C. Holdbarheden er 12 måneder.
Tykkelse 1.0 mm
Well Design 1D Nå
Længde (metrisk) 8 cm
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) Gel 8 cm
Produktlinje Novex Værdi
Produkttype Gradientside
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank