Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 16%, 1,0 mm
Artikelnummer. 12060116
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12060116
Brand: Invitrogen™ EC66955BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Invitrogen Novex Tricine geler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. I dette system erstatter tricin glycin i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling for lavmolekylære proteiner og højere opløsning af mindre peptider.
Invitrogen Novex Tricine geler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. Tricin-systemet er en modifikation af det diskontinuerlige tris-glycin-buffersystem udviklet af Schaegger og von Jagow (Schaegger og von Jagow, 1987) specifikt til at opløse peptider og proteiner med lav molekylvægt. I dette system erstatter tricinen glycinen i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling for lavmolekylære proteiner og højere opløsning af mindre peptider.
Funktioner af Novex Tricine proteingeler:
• Øget opløsning af proteiner med molekylvægte så lave som 2 kDa
• Forbedret kompatibilitet med direkte sekventering af proteiner efter overførsel til PVDF
• Minimeret proteinmodifikation på grund af den lavere pH i tricinbuffersystemets
formulering
Invitrogen Tricine geler er lavet med høj renhed, strengt kvalitetskontrollerede reagenser: Tris base, HCl, akrylamid, bisacrylamid, TEMED, APS og højt renset vand. Vores Tricine geler har en 4% stacking gel og indeholder ikke SDS. Tricine-systemet kræver SDS i prøve- og kørebuffere for de bedste resultater.
Vælg den rigtige Tricine gel til din proteinadskillelse
Invitrogen Tricingeler kommer i tre polyacrylamidkoncentrationer på 10 %, 16 % og en gradient på 10 20 –%. Vælg mellem vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brønd. Tricin geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse anbefaler vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) og optimal adskillelse brug Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), hvis du udfører en traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Hurtig halvtør overførsel kan udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 16%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tricine
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 15μ L
Adskillelsesområde 2,5 til 200 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 15-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Produktlinje Novex™
Mængde 10 geler/æske
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm