Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 16%, 1,0 mm
Beskrivelse
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Invitrogen Novex Tricine geler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. Tricin-systemet er en modifikation af det diskontinuerlige tris-glycin-buffersystem udviklet af Schaegger og von Jagow (Schaegger og von Jagow, 1987) specifikt til at opløse peptider og proteiner med lav molekylvægt. I dette system erstatter tricinen glycinen i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling for lavmolekylære proteiner og højere opløsning af mindre peptider.
Egenskaber ved Novex tricine-proteingeler:
- Øget opløsning af proteiner med molekylvægte så lave som 2 kDa
- Forbedret kompatibilitet med direkte sekventering af proteiner efter overførsel til PVDF
- Minimeret proteinmodifikation på grund af den lavere pH i tricine-bufferingssystemet
Formulering
Invitrogen Tricine-geler fremstilles med reagenser med høj renhed, strengt kvalitetskontrollerede ingredienser: Tris-base, HCl, akrylamid, bisacrylamid, TEMED APS og stærkt renset vand. Vores tricine-geler har en 4% stacking-gel og indeholder ikke SDS. Tricine-systemet kræver SDS i prøven og kørende buffere for bedst resultat.
Vælg den rigtige tricinegel til din proteinseparation
Invitrogen Tricine-geler findes i tre polyacrylamidkoncentrationer på 10%, 16% og en gradient på 10-20 –%. Vælg blandt vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brønd-formater. Tricine-geler er formuleret til denatureringsgel-elektroforeseanvendelser. For optimal prøveforberedelse anbefaler vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) og optimal separation brug af Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
For overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), hvis man udfører en traditionel vådoverførsel med XCell II Blot-modulet (EI9051) eller Mini Blot-modulet (B1000). Hurtig semi-tør overførsel kan udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 16% |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tricine |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 25μ L |
| Adskillelsesområde | 2,5 til 200 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 10-brønd |
| Adskillelsesmåde | Molekylvægt |
| Vis mere |