Få mere at vide
Invitrogen™ 10X Bolt™ Prøve reduktionsmiddel
Artikelnummer. p-4931808
Mængde:
250μ L
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
250µL
Artikelnummer. 13296499
Brand: Invitrogen™ B0009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
500mM dithiothreitol (DTT)
Optimeret til brug med Bolt™ Bis-Tris Plus geler og fås i en række forskellige formater.
  • Bolt™ Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold
  • Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer
  • Bolt™ geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende
  • Brug også Bolt™ geler for at opnå optimale resultater til daglige behov for proteinadskillelse
  • Geler kommer i fire geltyper og flere brøndformater
  • En Mini Gel Tank er påkrævet for brug af alle Bolt™ geler
  • Kørselstider kan variere afhængigt af den anvendte type kørebuffer
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Prøvereduktionsmiddel (10X) indeholder 500 mM dithiothreitol (DTT).
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Koncentration 10X, 500 mM
Til brug med (udstyr) Bolt Mini Gel Tank
Produkttype Prøve reduktionsmiddel
Form Væske
Formulering 500 mM dithiothreitol (DTT)
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Produktlinje Bolt
Mængde 10 mL
Reagenstype Reduktionsmiddel