Få mere at vide
Invitrogen™ 10X Bolt™ Prøve reduktionsmiddel
Artikelnummer. 13296499
Skift visning
Mængde:
250μ L
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
250µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13296499 10 ml 10ml
13256499 250μ L 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13296499 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B0009
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
500mM dithiothreitol (DTT)
Optimeret til brug med Bolt™ Bis-Tris Plus geler og fås i en række forskellige formater.
  • Bolt™ Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold
  • Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer
  • Bolt™ geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende
  • Brug også Bolt™ geler for at opnå optimale resultater til daglige behov for proteinadskillelse
  • Geler kommer i fire geltyper og flere brøndformater
  • En Mini Gel Tank er påkrævet for brug af alle Bolt™ geler
  • Kørselstider kan variere afhængigt af den anvendte type kørebuffer
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Prøvereduktionsmiddel (10X) indeholder 500 mM dithiothreitol (DTT).
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Koncentration 10X, 500 mM
Form Væske
Formulering 500 mM dithiothreitol (DTT)
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Mængde 10 ml
Reagenstype Reduktionsmiddel
Produktlinje Bolt
Produkttype Prøvereduktionsmiddel
Til brug med (udstyr) Bolt Mini Gel Tank