Få mere at vide
Novex™ Novex™ Zymogram Plus (Gelatine) Proteingeler, 10 %, 1,0 mm
Artikelnummer. 15605608
Antal Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15605608
Brand: Novex™ ZY00100BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Novex 10% Zymogram Plus (Gelatine) geler er nyttige til påvisning og karakterisering af proteaser, der bruger gelatine som et substrat. Proteaserne køres under denaturerende betingelser og visualiseres som klare bånd mod en mørk baggrund under anvendelse af en simpel renaturerings-, fremkaldelses- og farvningsprotokol.
Novex 10% Zymogram Plus (Gelatine) geler er nyttige til påvisning og karakterisering af proteaser, der bruger gelatine som et substrat. Proteaserne køres under denaturerende betingelser og visualiseres som klare bånd mod en mørk baggrund under anvendelse af en simpel renaturerings-, fremkaldelses- og farvningsprotokol. Zymogram-geler bruges almindeligvis til at påvise matrixmetalloproteinaser. Novex 10 % Zymogram Plus geler er meget følsomme og detekterer så lidt som 5 x 10-6 enheder kollagenase.
Formulering
Novex Zymogram Plus geler er Tris-glycin geler med 0,1% gelatine inkorporeret i gelen. De er lavet med strengt kvalitetskontrollerede reagenser med høj renhed: Tris base, HCl, akrylamid, bisacrylamid, TEMED, APS , højt oprenset vand og gelatine som substrat. Alle har en 4% stable gel.
Vælg det rigtige gelformat til dine eksperimenter
Novex 10% Zymogram Plus geler kommer i en fast koncentration på 10% gelatine og tre forskellige brøndformater, inklusive 10-, 12- og 15-brønd.
Anbefalede buffere
Bruge Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC2675) med disse geler. Novex Zymogram Renaturing Buffer (LC2670) og Novex Zymogram Developing Buffer (LC2671) anbefales også.
Anbefalet opbevaring
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank, XCell SureLock™ Mini-celle
Gel størrelse Mini
Produktlinje Novex
Gel procent 0.1
Gel Type Zymogram Gel
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Antal Wells 10-brønd
Mængde 10 geler (1 æske)
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 30 til 150 kDa (Tris-Glycin Buffer)
Forsendelsestilstand Våd is
Temperatur (metrisk) opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Bredde (metrisk) 8 cm